Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende orange vinyl wrap-around tråd- og kabellabeltape til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17831549
Skift visning
Dimensioner (L x B):
1 x 1 tomme
1,5 x 0,25 tommer
1,5 x 0,5 tommer
1,5 x 0,75 tommer
1,5 x 1 tomme
1,5 x 1,5 tommer
2,5 x 1 tomme
4 x 1 tomme
4 x 1,5 tommer
6 x 1,5 tommer
Højde (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Form:
Firkant
Rektangel
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Højde (metrisk) Form
17831549 1 x 1 tomme 25,4 mm Firkant
17861549 1,5 x 0,25 tommer 38,1 mm Rektangel
17861709 1,5 x 0,5 tommer 38,1 mm Rektangel
17841439 1,5 x 0,75 tommer 38,1 mm Rektangel
17871689 1,5 x 1 tomme 38,1 mm Rektangel
17871649 1,5 x 1,5 tommer 38,1 mm Firkant
17831409 2,5 x 1 tomme 63,5 mm Rektangel
17821439 4 x 1 tomme 101,6 mm Rektangel
17881609 4 x 1,5 tommer 101,6 mm Rektangel
17821659 6 x 1,5 tommer 152,4 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17831549 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173739
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selvlaminerende vinylmateriale er ideelt til identifikation af ledninger og kabler. Designet med et klart beskyttende lag til at dække den trykte tekst, giver B-427-materialet fremragende beskyttelse mod slid, snavs, olier, opløsningsmidler, vand og overdreven håndtering.
  • Leveres i et selvlamineret format med en orange printbar zone og gennemsigtigt overlamineringsområde for at beskytte tekst
  • Holdbar, permanent akrylklæber har enestående vand- og oliebestandighed
  • UL godkendt
  • Driftstemperatur på -40 °C til +70 °C (-40 F °til +158 °F)
  • Fremstillet af B-427 vinyl materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Orange, Klar
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Selvlaminerende vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 250 etiketter
Form Firkant
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 1 x 1 tomme
Længde (engelsk) 1 tomme
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 1 tomme
Bredde (metrisk) Printbart område 25.4 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,375 tommer
Højde (metrisk) 25,4 mm
Højde (metrisk) printbart område 9.53 mm
Alternativt varenummer M6-19-427-ELLER