Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende grøn vinyl wrap-around tråd- og kabellabeltape til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17831369
Skift visning
Dimensioner (LxB):
1 x 1 tommer.
1,5 x 0,25 tommer.
1,5 x 0,5 tommer.
1,5 x 0,75 tommer.
1,5 x 1 tomme
1,5 x 1,5 tommer.
2,5 x 1 tommer.
4 x 1 tommer.
4 x 1,5 tommer.
6 x 1,5 tommer
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Højde (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Form:
Firkant
Rektangel
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (LxB) Til brug med (udstyr) Højde (metrisk) Form
17831369 1 x 1 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm Firkant
17801509 1,5 x 0,25 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Rektangel
17881539 1,5 x 0,5 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Rektangel
17831499 1,5 x 0,75 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Rektangel
17861689 1,5 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Rektangel
17871579 1,5 x 1,5 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Firkant
17818994 1,5 x 1 tomme M710, BMP71 38,1 mm Rektangel
17831439 4 x 1 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 101,6 mm Rektangel
17801489 4 x 1,5 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 101,6 mm Rektangel
17811369 2,5 x 1 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 63,5 mm Rektangel
17831529 6 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 152,4 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17831369 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173737
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selvlaminerende vinylmateriale er ideelt til identifikation af ledninger og kabler. Designet med et klart beskyttende lag til at dække den trykte tekst, giver B-427-materialet fremragende beskyttelse mod slid, snavs, olier, opløsningsmidler, vand og overdreven håndtering.
  • Leveres i et selvlamineret format med en grøn printbar zone og gennemsigtigt overlamineringsområde for at beskytte tekst
  • Holdbar, permanent akrylklæber har enestående vand- og oliebestandighed
  • UL godkendt
  • Driftstemperatur på -40 °C til +70 °C (-40 F °til +158 °F)
  • Fremstillet af B-427 vinyl materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Grøn, Klar
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Selvlaminerende vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 250 etiketter
Form Firkant
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (LxB) 1 x 1 tommer.
Længde (engelsk) 1 tomme
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 1 tomme
Bredde (metrisk) Printbart område 25.4 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,375 tommer
Højde (metrisk) 25,4 mm
Højde (metrisk) printbart område 9.53 mm
Alternativt varenummer M6-19-427-GR