Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende grøn vinyl wrap-around tråd- og kabellabeltape til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17818994 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
1 x 1 tomme
1,5 x 0,25 tommer
1,5 x 0,5 tommer
1,5 x 0,75 tommer
1,5 x 1 tomme
1,5 x 1,5 tommer
2,5 x 1 tomme
4 x 1 tomme
4 x 1,5 tommer
6 x 1,5 tommer
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Højde (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Form:
Firkant
Rektangel
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr) Højde (metrisk) Form
17818994 1,5 x 1 tomme M710, BMP71 38,1 mm Rektangel
17831369 1 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm Firkant
17801509 1,5 x 0,25 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Rektangel
17881539 1,5 x 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Rektangel
17831499 1,5 x 0,75 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Rektangel
17861689 1,5 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Rektangel
17871579 1,5 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Firkant
17831439 4 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 101,6 mm Rektangel
17801489 4 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 101,6 mm Rektangel
17811369 2,5 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 63,5 mm Rektangel
17831529 6 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 152,4 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17818994 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 174603
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Selvlaminerende vinylmateriale er ideelt til identifikation af ledninger og kabler. Designet med et klart beskyttende lag til at dække den trykte tekst, giver B-427-materialet fremragende beskyttelse mod slid, snavs, olier, opløsningsmidler, vand og overdreven håndtering.
  • Leveres i et selvlamineret format med en grøn printbar zone og gennemsigtigt overlamineringsområde for at beskytte tekst
  • Holdbar, permanent akrylklæber har enestående vand- og oliebestandighed
  • UL godkendt
  • Driftstemperatur på -40 °C til +70 °C (-40 F °til +158 °F)
  • Fremstillet af B-427 vinyl materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Grøn, Klar
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Latex fri Nej
Mængde 250 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 1,5 x 1 tomme
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 1 tomme
Bredde (metrisk) Printbart område 25.4 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Højde (metrisk) 38,1 mm
Højde (metrisk) printbart område 12.7 mm
Alternativt varenummer M7-31-427-GN