Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende grå vinyl wrap-around tråd- og kabellabeltape til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17881439 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
1 x 1 tomme
1,5 x 0,25 tommer
1,5 x 0,5 tommer
1,5 x 0,75 tommer
1,5 x 1 tomme
1,5 x 1,5 tommer
2,5 x 1 tomme
4 x 1 tomme
4 x 1,5 tommer
6 x 1,5 tommer
Højde (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Form:
Firkant
Rektangel
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Højde (metrisk) Form
17881439 1,5 x 1,5 tommer 38,1 mm Firkant
17811549 1 x 1 tomme 25,4 mm Firkant
17851549 1,5 x 0,25 tommer 38,1 mm Rektangel
17831679 1,5 x 0,5 tommer 38,1 mm Rektangel
17801579 1,5 x 0,75 tommer 38,1 mm Rektangel
17851499 1,5 x 1 tomme 38,1 mm Rektangel
17861509 2,5 x 1 tomme 63,5 mm Rektangel
17881409 4 x 1 tomme 101,6 mm Rektangel
17841559 4 x 1,5 tommer 101,6 mm Rektangel
17871399 6 x 1,5 tommer 152,4 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17881439 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173835
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Selvlaminerende vinylmateriale er ideelt til identifikation af ledninger og kabler. Designet med et klart beskyttende lag til at dække den trykte tekst, giver B-427-materialet fremragende beskyttelse mod slid, snavs, olier, opløsningsmidler, vand og overdreven håndtering.
  • Leveres i et selvlamineret format med en grå printbar zone og gennemsigtigt overlamineringsområde for at beskytte tekst
  • Holdbar, permanent akrylklæber har enestående vand- og oliebestandighed
  • UL godkendt
  • Driftstemperatur på -40 °C til +70 °C (-40 F °til +158 °F)
  • Fremstillet af B-427 vinyl materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Grå, Klar
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Selvlaminerende vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 250 etiketter
Form Firkant
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 1,5 x 1,5 tommer
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 38.1 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 1,5 tommer
Bredde (metrisk) Printbart område 38.1 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Højde (metrisk) 38,1 mm
Højde (metrisk) printbart område 12.7 mm
Alternativt varenummer M6-32-427-GY