Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende kryogen polyester laboratorieetiketter til M6/M7 printere
Farve:
Gul, Klar
Hvid
Klar, Hvid
Dimensioner (LxB):
0,187 x 1,5 tommer.
0,375 x 1,125 tommer.
0,375 x 1,8 tommer.
0,5 x 1,125 tommer.
0,5 x 1,65 tommer
0,5 x 1,8 tommer.
0,5 x 2,2 tommer.
0,6 x 1,625 tommer.
0,6 x 1,8 tommer.
0,75 x 3,75 tommer.
1 x 1,75 tommer.
1 x 2.625 tommer.
1,5 x 2,5 tommer.
1,5 x 3,5 tommer.
2,625 x 0,6 tommer.
50 fod x 0,375 tommer.
50 fod x 0,5 tommer.
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Beskrivelse
- Fungerer godt i flydende nitrogen og autoklavemiljøer; temperaturer fra -196 °C til 130 C (-°320 F °til 266 °F)
- Modstår eksponering for ethanol, toluen, isopropanol, xylen, DMSO, 50% eddikesyre, 10% saltsyre, 10% clorox opløsning
- Hvid printbar zone på klar polyester med sort tryk
- RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Fremstillet af B-461 polyester materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 1000 |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Klar, Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |