Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende kryogen polyester laboratorieetiketter til M6/M7 printere
Artikelnummer. 17888444
Farve:
Gul, Klar
Hvid
Klar, Hvid
Dimensioner (LxB):
0,187 x 1,5 tommer.
0,375 x 1,125 tommer.
0,375 x 1,8 tommer.
0,5 x 1,125 tommer.
0,5 x 1,65 tommer
0,5 x 1,8 tommer.
0,5 x 2,2 tommer.
0,6 x 1,625 tommer.
0,6 x 1,8 tommer.
0,75 x 3,75 tommer.
1 x 1,75 tommer.
1 x 2.625 tommer.
1,5 x 2,5 tommer.
1,5 x 3,5 tommer.
2,625 x 0,6 tommer.
50 fod x 0,375 tommer.
50 fod x 0,5 tommer.
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Artikelnummer. 17888444
Brand: Brady™ 173902
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse ultratynde, selvlaminerende etiketter er ideelle til laboratorieapplikationer og beskytter tekst på hætteglas, rør, sugerør og objektglas. Anvendes i flydende nitrogen og autoklave applikationer.
  • Fungerer godt i flydende nitrogen og autoklavemiljøer; temperaturer fra -196 °C til 130 C (-°320 F °til 266 °F)
  • Modstår eksponering for ethanol, toluen, isopropanol, xylen, DMSO, 50% eddikesyre, 10% saltsyre, 10% clorox opløsning
  • Hvid printbar zone på klar polyester med sort tryk
  • RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Fremstillet af B-461 polyester materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ASTM D 1000
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Klar, Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 250 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -321 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196° C til 110° C
Tykkelse (engelsk) 0,0019 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Dimensioner (LxB) 1,5 x 3,5 tommer.
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (engelsk) 3,5 tommer
Bredde (metrisk) 88.9 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 1 tomme
Bredde (metrisk) Printbart område 25.4 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,6 tommer
Højde (metrisk) 38.1 mm
Højde (metrisk) printbart område 15.24 mm
Alternativt varenummer M6-77-461