Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende kryogen polyester laboratorieetiketter til M6/M7 printere
Artikelnummer. 17888144
Skift visning
Farve:
Gul, Klar
Hvid
Klar, Hvid
Dimensioner (LxB):
0,187 x 1,5 tommer.
0,375 x 1,125 tommer.
0,375 x 1,8 tommer.
0,5 x 1,125 tommer.
0,5 x 1,65 tommer
0,5 x 1,8 tommer.
0,5 x 2,2 tommer.
0,6 x 1,625 tommer.
0,6 x 1,8 tommer.
0,75 x 3,75 tommer.
1 x 1,75 tommer.
1 x 2.625 tommer.
1,5 x 2,5 tommer.
1,5 x 3,5 tommer.
2,625 x 0,6 tommer.
50 fod x 0,375 tommer.
50 fod x 0,5 tommer.
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (LxB) Til brug med (udstyr) Format
17888144 Klar, Hvid 0,187 x 1,5 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Patron (tape)
17818184 Klar, Hvid 0,375 x 1,125 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Patron (tape)
17838444 Klar, Hvid 0,375 x 1,8 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Patron (tape)
17838184 Klar, Hvid 0,5 x 1,125 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Udstanset
17888344 Klar, Hvid 0,5 x 1,65 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Patron (tape)
17848144 Klar, Hvid 0,5 x 1,8 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Udstanset
17808164 Klar, Hvid 0,5 x 2,2 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Udstanset
17848224 Klar, Hvid 0,6 x 1,8 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Udstanset
17864046 Klar, Hvid 0,6 x 1,625 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Udstanset
17821579 Klar, Hvid 0,75 x 3,75 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Udstanset
17868314 Klar, Hvid 1 x 2.625 tommer. M610, M710, M611, BMP61, BMP71 Udstanset
17878254 Klar, Hvid 1 x 2.625 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Patron (tape)
17824758 Gul, Klar 1 x 2.625 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Udstanset
17858354 Klar, Hvid 1 x 1,75 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Patron (tape)
17891659 Klar, Hvid 1,5 x 2,5 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Patron (tape)
17888444 Klar, Hvid 1,5 x 3,5 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Udstanset
17828384 Klar, Hvid 2,625 x 0,6 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Udstanset
17839134 Hvid 50 fod x 0,375 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Kontinuerlig
17838324 Hvid 50 fod x 0,5 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Kontinuerlig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 17888144 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173702
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse ultratynde, selvlaminerende etiketter er ideelle til laboratorieapplikationer og beskytter tekst på hætteglas, rør, sugerør og objektglas. Anvendes i flydende nitrogen og autoklave applikationer.
  • Fungerer godt i flydende nitrogen og autoklavemiljøer; temperaturer fra -196 °C til 130 C (-°320 F °til 266 °F)
  • Modstår eksponering for ethanol, toluen, isopropanol, xylen, DMSO, 50% eddikesyre, 10% saltsyre, 10% clorox opløsning
  • Hvid printbar zone på klar polyester med sort tryk
  • RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Fremstillet af B-461 polyester materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ASTM D 1000
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Klar, Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 750 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -321 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196° C til 110° C
Tykkelse (engelsk) 0,0019 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Dimensioner (LxB) 0,187 x 1,5 tommer.
Længde (engelsk) 0,187 tommer.
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 38.1 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 0,7 tommer
Bredde (metrisk) Printbart område 17.78 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,187 tommer.
Højde (metrisk) 4.75 mm
Højde (metrisk) printbart område 4.75 mm
Alternativt varenummer M6-108-461