Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende kryogene polyesteretiketter
Artikelnummer. 17980720
Skift visning
Farve:
Hvid
Hvid, Klarhed
Dimensioner (L x B):
0,5 x 1,65 tommer.
0,5 x 1,75 tommer.
0,5 x 2,2 tommer.
0,6 x 1,8 tommer.
0,6 x 2,625 tommer.
1,5 x 2,25 tommer.
25 fod x 0,375 tommer.
25 fod x 0,5 tommer.
25 fod x 1 tommer.
25 fod x 1,25 tommer.
28,58 mm (B) x 12,70 mm (H)
28,58 mm (B) x 9,53 mm (H)
44,45 mm (B) x 25,40 mm (H)
66,68 mm (B) x 25,40 mm (H)
95,25 mm (B) x 38,10 mm (H)
Til brug med (udstyr):
BMP41, BMP51, M511
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
BMP51;BMP53;M511;M510
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr) Format
17980720 Hvid, Klarhed 0,5 x 2,2 tommer. BMP41, BMP51, M511 Udstanset
17831799 Hvid, Klarhed 28,58 mm (B) x 9,53 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Patron (tape)
17831829 Hvid, Klarhed 28,58 mm (B) x 12,70 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Patron (tape)
17900730 Hvid, Klarhed 0,5 x 1,65 tommer. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Udstanset
17990720 Hvid, Klarhed 0,5 x 1,75 tommer. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Udstanset
17900680 Hvid, Klarhed 0,6 x 1,8 tommer. BMP41, BMP51, M511 Udstanset
17920730 Hvid, Klarhed 0,6 x 2,625 tommer. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Udstanset
17831719 Hvid, Klarhed 44,45 mm (B) x 25,40 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Patron (tape)
17801719 Hvid, Klarhed 66,68 mm (B) x 25,40 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Patron (tape)
17821799 Hvid, Klarhed 1,5 x 2,25 tommer. BMP51;BMP53;M511;M510 Udstanset
17891769 Hvid, Klarhed 95,25 mm (B) x 38,10 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Patron (tape)
17841819 Hvid 25 fod x 0,375 tommer. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Kontinuerlig
17960760 Hvid 25 fod x 0,5 tommer. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Kontinuerlig
17871829 Hvid 25 fod x 1 tommer. BMP51;BMP53;M511;M510 Kontinuerlig
17891779 Hvid 25 fod x 1,25 tommer. BMP51;BMP53;M511;M510 Kontinuerlig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17980720 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 170768
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mærk laboratorierør og hætteglas sikkert til kryogen opbevaring med dette selvlaminerende, ultratynde polyesteretiketmateriale (B-461). Print næsten hvor som helst med en kompakt Brady™ bærbar etiketprinter.
  • Ideel til buede overflader såsom hætteglas, centrifugerør, reagensglas, sugerør og objektglas
  • Kan modstå ekstreme temperaturer fra -196 °C til 130 °C (-°320 F til °266 F), nedsænkning i flydende nitrogen og autoklavebrug
  • Modstandsdygtig over for ethanol, toluen, isopropanol, xylen, DMSO, 50% eddikesyre, 10% saltsyre, 10% Clorox løsning
  • Fremstillet med et klart overlaminat, der beskytter trykket og bevarer indholdets synlighed
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid, Klarhed
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BMP41, BMP51, M511
Mængde 140 etiketter/patron
Temperaturområde (engelsk) -321 °F til +230 °F
Tykkelse (engelsk) 0,0019 tommer.
Dimensioner (L x B) 0,5 x 2,2 tommer.
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (engelsk) 2,2 tommer
Bredde (metrisk) 5.6 cm
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Alternativt varenummer M4-74-461