Beskrivelse
- Ideel til buede overflader såsom hætteglas, centrifugerør, reagensglas, sugerør og objektglas
- Kan modstå ekstreme temperaturer fra -196 °C til 130 °C (-°320 F til °266 F), nedsænkning i flydende nitrogen og autoklavebrug
- Modstandsdygtig over for ethanol, toluen, isopropanol, xylen, DMSO, 50% eddikesyre, 10% saltsyre, 10% Clorox løsning
- Fremstillet med et klart overlaminat, der beskytter trykket og bevarer indholdets synlighed
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (pas 2015/863) |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Kontinuerlig |
| Materiale | Polyester |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |