Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende kryogene polyesteretiketter
Artikelnummer. 17891769
Farve:
Hvid
Hvid, Klarhed
Dimensioner (LxB):
0,5 x 1,65 tommer.
0,5 x 1,75 tommer.
0,5 x 2,2 tommer.
0,6 x 1,8 tommer.
0,6 x 2,625 tommer.
1,5 x 2,25 tommer.
25 fod x 0,375 tommer.
25 fod x 0,5 tommer.
25 fod x 1 tommer.
25 fod x 1,25 tommer.
28.58 mm (W) x 12.70 mm (H)
28.58 mm (W) x 9.53 mm (H)
44.45 mm (W) x 25.40 mm (H)
66.68 mm (W) x 25.40 mm (H)
95.25 mm (W) x 38.10 mm (H)
Til brug med (udstyr):
BMP41, BMP51, M511
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
BMP51;BMP53;M511;M510
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Artikelnummer. 17891769
Brand: Brady™ 170881
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mærk laboratorierør og hætteglas sikkert til kryogen opbevaring med dette selvlaminerende, ultratynde polyesteretiketmateriale (B-461). Print næsten hvor som helst med en kompakt Brady™ bærbar etiketprinter.
  • Ideel til buede overflader såsom hætteglas, centrifugerør, reagensglas, sugerør og objektglas
  • Kan modstå ekstreme temperaturer fra -196 °C til 130 °C (-°320 F til °266 F), nedsænkning i flydende nitrogen og autoklavebrug
  • Modstandsdygtig over for ethanol, toluen, isopropanol, xylen, DMSO, 50% eddikesyre, 10% saltsyre, 10% Clorox løsning
  • Fremstillet med et klart overlaminat, der beskytter trykket og bevarer indholdets synlighed
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid, Klarhed
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
nr. pr. pakke 80 Label(s) / Box
Mængde 80
Størrelse (metrisk) 95.25 mm (W) x 38.10 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -321 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196° C til 110° C
Tykkelse (engelsk) 0.0019 in
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Dimensioner (LxB) 95.25 mm (W) x 38.10 mm (H)
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (engelsk) 3.75 in
Bredde (metrisk) 95.25 mm
Højde (engelsk) 1.5 in
Højde (engelsk) Printbart område 1.5 in
Højde (metrisk) 38.10 mm
Alternativt varenummer M5-119-461