Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende kryogene polyesteretiketter
Artikelnummer. 17871829
Farve:
Hvid
Hvid, Klarhed
Dimensioner (LxB):
0,5 x 1,65 tommer.
0,5 x 1,75 tommer.
0,5 x 2,2 tommer.
0,6 x 1,8 tommer.
0,6 x 2,625 tommer.
1,5 x 2,25 tommer.
25 fod x 0,375 tommer.
25 fod x 0,5 tommer.
25 fod x 1 tommer.
25 fod x 1,25 tommer.
28,58 mm (B) x 12,70 mm (H)
28,58 mm (B) x 9,53 mm (H)
44,45 mm (B) x 25,40 mm (H)
66,68 mm (B) x 25,40 mm (H)
95,25 mm (B) x 38,10 mm (H)
Til brug med (udstyr):
BMP41, BMP51, M511
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
BMP51;BMP53;M511;M510
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Artikelnummer. 17871829
Brand: Brady™ 170876
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mærk laboratorierør og hætteglas sikkert til kryogen opbevaring med dette selvlaminerende, ultratynde polyesteretiketmateriale (B-461). Print næsten hvor som helst med en kompakt Brady™ bærbar etiketprinter.
  • Ideel til buede overflader såsom hætteglas, centrifugerør, reagensglas, sugerør og objektglas
  • Kan modstå ekstreme temperaturer fra -196 °C til 130 °C (-°320 F til °266 F), nedsænkning i flydende nitrogen og autoklavebrug
  • Modstandsdygtig over for ethanol, toluen, isopropanol, xylen, DMSO, 50% eddikesyre, 10% saltsyre, 10% Clorox løsning
  • Fremstillet med et klart overlaminat, der beskytter trykket og bevarer indholdets synlighed
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Kontinuerlig
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
nr. pr. pakke 1 Roll(s) / Box
Mængde 1
Størrelse (metrisk) 25.40 mm (W) x 7.62 m (L)
Temperaturområde (engelsk) -321 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0019 in
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Dimensioner (LxB) 25 fod x 1 tommer.
Længde (engelsk) 25 ft.
Længde (metrisk) 7.62 m
Bredde (engelsk) 1 in
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Alternativt varenummer M5C-1000-461