Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende brun vinyl wrap-around tråd- og kabellabeltape til M6/M7-printere
Shop alle Brady produkterDescrizione
- Leveres i et selvlamineret format med en brun printbar zone og gennemsigtigt overlamineringsområde for at beskytte tekst
- Holdbar, permanent akrylklæber har enestående vand- og oliebestandighed
- UL godkendt
- Driftstemperatur på -40 °C til +70 °C (-40 F °til +158 °F)
- Fremstillet af B-427 vinyl materiale
Specifica
Specifica
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Brun, Klar |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Selvlaminerende vinyl |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?