Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende blå vinyl wrap-around tråd- og kabellabeltape til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17891539
Skift visning
Dimensioner (LxB):
1 x 1 tommer.
1,5 x 0,25 tommer.
1,5 x 0,5 tommer.
1,5 x 0,75 tommer.
1,5 x 1 tomme
1,5 x 1,5 tommer.
2,5 x 1 tommer.
4 x 1 tommer.
4 x 1,5 tommer.
6 x 1,5 tommer
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Højde (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Form:
Firkant
Rektangel
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (LxB) Til brug med (udstyr) Højde (metrisk) Form
17891539 2,5 x 1 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 63,5 mm Rektangel
17811429 1 x 1 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm Firkant
17811439 1,5 x 0,25 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Rektangel
17841399 1,5 x 0,5 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Rektangel
17851659 1,5 x 0,75 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Rektangel
17851399 1,5 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Rektangel
17849174 1,5 x 0,75 tommer. M710, BMP71 38,1 mm Rektangel
17881519 1,5 x 1,5 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Firkant
17861589 4 x 1 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 101,6 mm Rektangel
17871589 4 x 1,5 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 101,6 mm Rektangel
17801659 6 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 152,4 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17891539 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173748
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selvlaminerende vinylmateriale er ideelt til identifikation af ledninger og kabler. Designet med et klart beskyttende lag til at dække den trykte tekst, giver B-427-materialet fremragende beskyttelse mod slid, snavs, olier, opløsningsmidler, vand og overdreven håndtering.
  • Leveres i et selvlamineret format med en blå printbar zone og gennemsigtigt overlamineringsområde for at beskytte tekst
  • Holdbar, permanent akrylklæber har enestående vand- og oliebestandighed
  • UL godkendt
  • Driftstemperatur på -40 °C til +70 °C (-40 F °til +158 °F)
  • Fremstillet af B-427 vinyl materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Blå, Klar
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (LxB) 2,5 x 1 tommer.
Længde (engelsk) 2,5 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 1 tomme
Bredde (metrisk) Printbart område 25.4 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,75 tommer
Højde (metrisk) 63,5 mm
Højde (metrisk) printbart område 19.05 mm
Alternativt varenummer M6-21-427-BL