Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende, aggressivt klæbende vinyl-omslagsetiketter med tråd og kabel til M6/M7-printere
Product Code. 17897984 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Dimensioner (L x B):
0,75 x 0,5 tommer
0,75 x 1 tomme
1 x 0,5 tommer
1 x 0,75 tommer
1 x 1 tomme
1,25 x 1 tomme
1,5 x 0,5 tommer
1,5 x 1 tomme
1,5 x 1,5 tommer
2,5 x 1 tomme
3,15 x 1,938 tommer
4 x 1 tomme
4 x 1,5 tommer
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Højde (metrisk):
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
63,5 mm
80 mm
101,6 mm
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr) Højde (metrisk)
17897984 3,15 x 1,938 tommer M710, BMP71 80 mm
17888024 0,75 x 0,5 tommer M710, BMP71 19,05 mm
17878774 0,75 x 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 19,05 mm
17817914 0,75 x 1 tomme M710, BMP71 19,05 mm
17819194 1 x 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm
17828894 1 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm
17897974 1 x 1 tomme M710, BMP71 25,4 mm
17897904 1,5 x 0,5 tommer M710, BMP71 38,1 mm
17889114 1,5 x 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm
17827944 1,5 x 1 tomme M710, BMP71 38,1 mm
17848864 1,5 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm
17887984 1,5 x 1,5 tommer M710, BMP71 38,1 mm
17888724 1,5 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm
17877904 1,25 x 1 tomme M710, BMP71 31,75 mm
17828944 1 x 0,75 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm
17838974 2,5 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 63,5 mm
17848034 2,5 x 1 tomme M710, BMP71 63,5 mm
17868814 4 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 101,6 mm
17828814 4 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 101,6 mm
17868054 4 x 1,5 tommer M710, BMP71 101,6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17897984 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 170487
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Afficher toutes les promotions
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Selvlaminerende vinylfolier med høj vedhæftning er til hårde forhold, herunder miljøer med høj luftfugtighed, ledninger med lille diameter og nyere wirekappematerialer.
  • Pålidelig, langvarig vedhæftning til ledninger med lille diameter
  • Forbliver klæbet i selv de mest fugtige omgivelser
  • Stærk vedhæftning til en række forskellige wirekappematerialer, herunder Teflon™ , silikone, flettet og traditionel PVC
  • Har et hvidt printbart område og et klart overlamineringsområde, der beskytter printet
  • Ideel til kontrolpaneler, elektriske paneler, ledningsnet, datacom og lednings- og kabel-ID
  • Fremstillet af B-417 vinyl materiale
Spécification
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Klar, Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Latex fri Nej
Mængde 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.107 mm
Dimensioner (L x B) 3,15 x 1,938 tommer
Længde (engelsk) 3,15 tommer.
Bredde (engelsk) 1.938 tommer.
Bredde (metrisk) 49.23 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 1.938 tommer.
Bredde (metrisk) Printbart område 49.23 mm
Højde (engelsk) Printbart område 1 tomme
Højde (metrisk) 80 mm
Højde (metrisk) printbart område 25.4 mm
Alternativt varenummer M7-66-417
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.