Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende, aggressivt klæbende vinyl-omslagsetiketter med tråd og kabel til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17888024
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,75 x 0,5 tommer
0,75 x 1 tomme
1 x 0,5 tommer
1 x 0,75 tommer
1 x 1 tomme
1,25 x 1 tomme
1,5 x 0,5 tommer
1,5 x 1 tomme
1,5 x 1,5 tommer
2,5 x 1 tomme
3,15 x 1,938 tommer
4 x 1 tomme
4 x 1,5 tommer
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Højde (metrisk):
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
63,5 mm
80 mm
101,6 mm
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr) Højde (metrisk)
17888024 0,75 x 0,5 tommer M710, BMP71 19,05 mm
17878774 0,75 x 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 19,05 mm
17817914 0,75 x 1 tomme M710, BMP71 19,05 mm
17819194 1 x 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm
17828894 1 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm
17897974 1 x 1 tomme M710, BMP71 25,4 mm
17897904 1,5 x 0,5 tommer M710, BMP71 38,1 mm
17889114 1,5 x 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm
17827944 1,5 x 1 tomme M710, BMP71 38,1 mm
17848864 1,5 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm
17887984 1,5 x 1,5 tommer M710, BMP71 38,1 mm
17888724 1,5 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm
17877904 1,25 x 1 tomme M710, BMP71 31,75 mm
17828944 1 x 0,75 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm
17838974 2,5 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 63,5 mm
17848034 2,5 x 1 tomme M710, BMP71 63,5 mm
17897984 3,15 x 1,938 tommer M710, BMP71 80 mm
17868814 4 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 101,6 mm
17828814 4 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 101,6 mm
17868054 4 x 1,5 tommer M710, BMP71 101,6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 17888024 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 170484
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selvlaminerende vinylfolier med høj vedhæftning er til hårde forhold, herunder miljøer med høj luftfugtighed, ledninger med lille diameter og nyere wirekappematerialer.
  • Pålidelig, langvarig vedhæftning til ledninger med lille diameter
  • Forbliver klæbet i selv de mest fugtige omgivelser
  • Stærk vedhæftning til en række forskellige wirekappematerialer, herunder Teflon™ , silikone, flettet og traditionel PVC
  • Har et hvidt printbart område og et klart overlamineringsområde, der beskytter printet
  • Ideel til kontrolpaneler, elektriske paneler, ledningsnet, datacom og lednings- og kabel-ID
  • Fremstillet af B-417 vinyl materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Klar, Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Latex fri Nej
Mængde 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.107 mm
Dimensioner (L x B) 0,75 x 0,5 tommer
Længde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 12.7 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 0,5 tommer
Bredde (metrisk) Printbart område 12.7 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,375 tommer
Højde (metrisk) 19,05 mm
Højde (metrisk) printbart område 9.53 mm
Alternativt varenummer M7-11-417