Få mere at vide
Brady™ Selvslukkende Tedlar™ Udstansede wrap-around tråd- og kabeletiketter til M6/M7-printere
Artikelnummer. p-7250926
Dimensioner (LxB):
0,2 x 0,65 tommer.
0,25 x 0,75 tommer.
0,275 x 1 tommer.
0,5 x 1,5 tommer.
1,375 x 1,5 tommer.
Farve:
Gul
Hvid
Artikelnummer. 17881689
Brand: Brady™ 173916
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kraftige, høje temperaturer, selvslukkende lednings- og kabeletiketter er mest almindeligt brugt af luftfarts-, forsvars- og massetransitindustrier, hvor modstand mod vand, olie og andre væsker er påkrævet.
  • Permanent klæbemiddel, rivefast og høj modstandsdygtighed over for vand, olie og andre almindelige væsker
  • RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV, opfylder MIL-M-87958 trykfølsomme selvklæbende tråd- eller kabelmarkør og identifikationsspecifikation
  • For materialespecifik ydeevne og egenskaber henvises til det tekniske datablad (TDS)
  • UL godkendt, CSA accepteret
  • Fremstillet af B-437 Tedlar™
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-M-87958
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale PVF
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af kredsløbskort, komponent- og udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 750 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +275 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +135 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0036 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.091 mm
Dimensioner (LxB) 0,2 x 0,65 tommer.
Længde (engelsk) 0,2 tommer
Bredde (engelsk) 0,65 tommer.
Bredde (metrisk) 16.51 mm
Højde (metrisk) 5.08 mm
Alternativt varenummer M6-9-437