Få mere at vide
Brady™ Selvslukkende Tedlar™ Udstansede wrap-around tråd- og kabeletiketter til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17898134 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,2 x 0,65 tommer
0,25 x 0,75 tommer
0,275 x 1 tomme
0,5 x 1,5 tommer
1,375 x 1,5 tommer
Farve:
Gul
Hvid
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Farve
17898134 0,5 x 1,5 tommer Hvid
17881689 0,2 x 0,65 tommer Hvid
17848214 0,25 x 0,75 tommer Hvid
17871359 0,275 x 1 tomme Hvid
17878264 1,375 x 1,5 tommer Hvid
17868174 1,375 x 1,5 tommer Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17898134 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 174259
På lager
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Kraftige, høje temperaturer, selvslukkende lednings- og kabeletiketter er mest almindeligt brugt af luftfarts-, forsvars- og massetransitindustrier, hvor modstand mod vand, olie og andre væsker er påkrævet.
  • Permanent klæbemiddel, rivefast og høj modstandsdygtighed over for vand, olie og andre almindelige væsker
  • RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV, opfylder MIL-M-87958 trykfølsomme selvklæbende tråd- eller kabelmarkør og identifikationsspecifikation
  • For materialespecifik ydeevne og egenskaber henvises til det tekniske datablad (TDS)
  • UL godkendt, CSA accepteret
  • Fremstillet af B-437 Tedlar™
Spezifikation
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-M-87958
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale PVF
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af kredsløbskort, komponent- og udstyrsmærkning, generel identifikation, elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +275 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +135 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0036 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.091 mm
Dimensioner (L x B) 0,5 x 1,5 tommer
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 38.1 mm
Højde (metrisk) 12.7 mm
Alternativt varenummer M6-29-437
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.