Få mere at vide
Roetzmeier™ 1.5 in. Self-Closing Tap
Artikelnummer. 10239411
Encompass
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10239411 Rustfrit stål Hver
1 options
Artikelnummer. 10239411 Leverandør Roetzmeier™ Leverandørnr. Z150
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Self-closing tap designed to comfortably and safely dispense precise amounts of liquid.
  • Tap to precisely dispense the amount of liquid you need
  • Self-closing
  • Made of stainless steel 304
  • Gaskets made of PTFE
  • Can be used with all Roetzmeier™ Safety Canisters and Barrels with 1.5 in. opening and separate ventilation
Tekniske data
Lukketype Tap
Til brug med (udstyr) Safety Canisters 05KZ, 10KZ, 20KZ, 20KDL and Safety Transportation Barrel 25TZ
Materiale Rustfrit stål
Mængde 1