Få mere at vide
Roetzmeier™ 1.5 in. Metering Device with Ventilation
Artikelnummer. 10301302
Encompass
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10301302 Rustfrit stål Hver
1 options
Artikelnummer. 10301302 Leverandør Roetzmeier™ Leverandørnr. D150
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Metering device designed to comfortably and safely dispense precise amounts of liquid.
  • Metering device to precisely dispense the amount of liquid you need
  • Includes pressure control valve
  • Self-closing
  • Made of stainless steel 304
  • Gaskets made of PTFE
  • Can be used with many Roetzmeier™ Safety Canisters and Barrels
  • For maximum safety for you and your solvents
Tekniske data
Lukketype Metering Device
Til brug med (udstyr) Safety Canisters 05KD, 10KD, 05KK, 10KK and Safety Barrel 10K
Materiale Rustfrit stål
Mængde 1