Få mere at vide
3M™ Selvjusterende åndedrætsslange
Artikelnummer. 15779647 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
52,5 til 85 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15779647 52,5 til 85 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 15779647 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000028067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    493.00 DKK
    362.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 130.55 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 14-01-2027
3M™ Selvjusterende åndedrætsslange til 3M™ Adflo™ Eldrevet åndedrætsværn og 3M™ Versaflo™ Medfølgende luftregulator V-500E.
  • De nye svejsehjelme og ansigtsskærme fra 3M har QRS-typen af åndedrætsslange (Quick Release Swivel), som muliggør enhåndsforbindelse og frigørelse
  • Beskyttelsesklassen af Speedglas svejsehjelm 9100FX Air reduceres til TH2, når adapteren bruges
  • Du kan forlænge åndedrætsslangens levetid ved at bruge et rørdæksel eller et kraftigt åndedrætsslange af gummi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-godkendt
Farve Sort
Produkttype Åndedrætsslange
Længde (metrisk) 52,5 til 85 cm