Få mere at vide
Digi-Sense Type-T selvklæbende tapeprober med ministik, 5 fod. FEP isoleret ledning
Artikelnummer. 11745019 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Analyse tid:
≥1,5 sek.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Analyse tid Pakningsstørrelse
11745019 ≥1,5 sek. Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 11745019 Leverandør Digi-Sense Leverandørnr. 0851954
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    622.00 DKK
    574.10 DKK / Pakke med 3
    Spare 47.90 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Type-T selvklæbende tapeprober designet til nem installation og fjernelse på en lang række overflader.
  • De Kapton tape er vurderet til 400 °F (203 °C).
  • Tape kan påføres på næsten enhver overflade.
  • Svartid: 1,5 sekunder eller mere.
  • Hver sonde kommer med en farvekodet ANSI mini stik: type J-sort, type K-gul, type T-blå og type E-lilla.
  • Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
  • Bemærk: Temperaturområdet er kun for sondespidsen.
  • Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis sonden vurderes højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
  • ABS-håndtag er klassificeret til 220 °F (104 °C).
  • PVC-håndtag er klassificeret til 200 °F (93 °C).
  • Håndtag i rustfrit stål er klassificeret til °450 F (232 °C).
  • Ministik er klassificeret til 392 °F (200 °C): type J-sort, type K-gul, type T-blå og type E-lilla.
  • Prober med et plastikhåndtag har en maksimal temperatur på 275 °F (135 C), °før de påvirkes.
  • Disse selvklæbende prober klæber til de fleste overflader.
  • Kapton-isoleret tråd og industrielle klæbemidler til høj temperatur og langvarig holdbarhed.
  • Inkluderer 5-ft. af lige termoelementledning med ministik.
Tekniske data
Analyse tid ≥1,5 sek.
Certificeringer/compliance ANSI
Temperatur (metrisk) -200 °C til +260 °C
Type Termoelement sonde
Til brug med (applikation) Til nem installation og fjernelse på en bred vifte af overflader
Inkluderer Ministik, 5 fod. FEP isoleret ledning
Temperatur (engelsk) -328 °F til +500 °F
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Mængde 3 Pk.