Få mere at vide
Selexipag, Mikromol™
Artikelnummer. 30051014
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30051014 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30051014 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3799.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Selexipag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Selexipag
CAS 475086-01-2
Analyt- eller komponentnavne Selexipag
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26H32N4O4S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-[4-[(5,6-Diphenyl-2-pyrazinyl)(1-methylethyl)amino]butoxy]-N-(methylsulfonyl)acetamide, 2-[4-[(5,6-Diphenylpyrazin-2-yl)(isopropyl)amino]butoxy]-N-(methylsulfonyl)acetamide, ACT 293987, NS 304, Uptravi
SMIL CC(N(C1=NC(C2=CC=CC=C2)=C(N=C1)C3=CC=CC=C3)CCCCOCC(NS(=O)(C)=O)=O)C
Molekylvægt (g/mol) 496.62