Få mere at vide
Seletalisib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497166
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497166 100 mg 100mg
16491639 1 mg -
16489707 5 mg 5mg
16487178 10 mg -
16413207 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16497166 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16754
MedChemExpress Seletalisib (UCB5857) is potent and selective PI3Kδ inhibitor with an IC50 of 12 nM.
Seletalisib (UCB5857) is potent and selective PI3Kδ inhibitor with an IC50 of 12 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Seletalisib
Fysisk form Solid
CAS 1362850-20-1
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H14ClF3N6O
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym UCB5857
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (172.52 mM)
SMIL FC(F)(F)[C@H](NC1=C2C(C=CC=N2)=NC=N1)C3=CC4=CC=CC(Cl)=C4N=C3C5=CC=C[N+]([O-])=C5
Molekylvægt (g/mol) 482.85
Formel vægt 482.85
Procent renhed 98.88%