missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Seletalisib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16489707
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16489707

Brand: Medchem Express HY16754

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Seletalisib (UCB5857) is potent and selective PI3Kδ inhibitor with an IC50 of 12 nM.

Seletalisib (UCB5857) is potent and selective PI3Kδ inhibitor with an IC50 of 12 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Seletalisib
Fysisk form Solid
CAS 1362850-20-1
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H14ClF3N6O
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym UCB5857
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (172.52 mM)
SMIL FC(F)(F)[C@H](NC1=C2C(C=CC=N2)=NC=N1)C3=CC4=CC=CC(Cl)=C4N=C3C5=CC=C[N+]([O-])=C5
Molekylvægt (g/mol) 482.85
Formel vægt 482.85
Procent renhed 98.88%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.