missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Seletalisib, MedChemExpress
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5mg
Beskrivelse
Seletalisib (UCB5857) is potent and selective PI3Kδ inhibitor with an IC50 of 12 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Seletalisib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1362850-20-1 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H14ClF3N6O |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | UCB5857 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (172.52 mM) |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion