Få mere at vide
Seletalisib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16413207
Encompass_Preferred
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5mg
Artikelnummer. 16413207
Brand: Medchem Express HY16754
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Seletalisib (UCB5857) is potent and selective PI3Kδ inhibitor with an IC50 of 12 nM.
Seletalisib (UCB5857) is potent and selective PI3Kδ inhibitor with an IC50 of 12 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Seletalisib
Fysisk form Solid
CAS 1362850-20-1
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H14ClF3N6O
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym UCB5857
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (172.52 mM)
SMIL FC(F)(F)[C@H](NC1=C2C(C=CC=N2)=NC=N1)C3=CC4=CC=CC(Cl)=C4N=C3C5=CC=C[N+]([O-])=C5
Molekylvægt (g/mol) 482.85
Formel vægt 482.85
Procent renhed 98.88%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.