Specifications
| Smeltepunkt | 70°C |
| CAS | 7783-00-8 |
| Farve | White |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 100 g |
| Molekylær formel | H2O3Se |
| MDL nummer | MFCD00011331 |
| Synonym | selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution |
| InChI nøgle | MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | O[Se](O)=O |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Selenious acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H331-Giftig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.