Få mere at vide
Selensyre, 97%
Beskrivelse
Som et oxidationsmiddel, som et reagens for alkaloider, Selensyre anvendes i stålpistoler, hvor det ændrer farven på stålet fra sølvgrå til blågrå. Det fungerer som en vigtig komponent i Mecke-reagenset, som bruges til lægemiddeltestning. Det fungerer som en kilde til selen. Det fungerer som et reagens for alkaloider og et oxidationsmiddel. Yderligere anvendes det til mærkning af radiofarmaceutiske midler. Det er involveret i den organiske syntese til fremstilling af glyoxal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Selenous acid |
| Farve | Farveløs |
| Smeltepunkt | 70 °C (dekomponering) |
| Tæthed | 3,004 g/cm3 ved 20 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 5 g |
| Fysisk form | -4 mesh krystallinsk |
| Opløselighedsinformation | Frit opløseligt i vand og alkohol. Uopløselig i ammoniak Opløselig i vand og ethanol. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Selenous acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H331-Giftig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Contain: Selenous acid