Få mere at vide
Selensyre, 97%
Artikelnummer. 11387417
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387417 250 g 250g
11397417 5 g 5g
11377417 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11387417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012574.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til brug som oxidationsmiddel, som reagens for alkaloider | CAS: 7783-00-8 | H2O3Se | 128,98 g/mol
Som et oxidationsmiddel, som et reagens for alkaloider, Selensyre anvendes i stålpistoler, hvor det ændrer farven på stålet fra sølvgrå til blågrå. Det fungerer som en vigtig komponent i Mecke-reagenset, som bruges til lægemiddeltestning. Det fungerer som en kilde til selen. Det fungerer som et reagens for alkaloider og et oxidationsmiddel. Yderligere anvendes det til mærkning af radiofarmaceutiske midler. Det er involveret i den organiske syntese til fremstilling af glyoxal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-00-8
Molekylær formel H2O3Se
Molekylvægt (g/mol) 128.98
MDL nummer MFCD00011331
InChI nøgle MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
PubChem CID 1091
ChEBI CHEBI:26642
IUPAC navn selensyre
SMIL O[Se](O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Selenous acid
Farve Farveløs
Smeltepunkt 70 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 g
Fysisk form -4 mesh krystallinsk
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i vand og alkohol. Uopløselig i ammoniak Opløselig i vand og ethanol.
Formel vægt 128.97