Få mere at vide
Selenourea, TRC
Artikelnummer. 30137610
Skift visning
Mængde:
250 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137610 5 g
30003597 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137610 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS2531035G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 630-10-4
Molekylær formel CH4N2Se
Molekylvægt (g/mol) 123.02
Synonym 2-Selenourea, Carbamimidoselenoic Acid, Isoselenourea, NSC 227840, Selenouronium;
IUPAC navn selenourea
SMIL NC(=[Se])N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Selenourea
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/CH4N2Se/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Formel vægt 123.954