Få mere at vide
Selenomethionine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Selenomethionine |
| CAS | 1464-42-2 |
| Molekylær formel | C5 H11 N O2 Se |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Butanoic acid','2-amino-4-(methylseleno)-, Butyric acid','2-amino-4-(methylselenyl)- (6CI,8CI), 2-Amino-4-(methylseleno)butanoic acid, (±)-Selenomethionine, 2-Amino-4-(methylseleno)butyric acid, 2-Amino-4-(methylselenyl)butyric acid, 2-Azaniumyl-4-methylselanylbutanoate, DL-Selenomethionine, Selenium methionine, Seleno-DL-methionine, Selenomethionine, dl-Selenomethionine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8) |
| SMIL | C[Se]CCC(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-4-methylselanylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.11 |
| Formel vægt | 196.9955 |