Få mere at vide
Selenomethionine, TRC
Artikelnummer. 30418919
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30418919 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30418919 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS24801025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Selenomethionine
CAS 1464-42-2
Molekylær formel C5 H11 N O2 Se
Mængde 25 mg
Synonym Butanoic acid','2-amino-4-(methylseleno)-, Butyric acid','2-amino-4-(methylselenyl)- (6CI,8CI), 2-Amino-4-(methylseleno)butanoic acid, (±)-Selenomethionine, 2-Amino-4-(methylseleno)butyric acid, 2-Amino-4-(methylselenyl)butyric acid, 2-Azaniumyl-4-methylselanylbutanoate, DL-Selenomethionine, Selenium methionine, Seleno-DL-methionine, Selenomethionine, dl-Selenomethionine
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
SMIL C[Se]CCC(N)C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-4-methylselanylbutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 196.11
Formel vægt 196.9955