Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Seleno-L-methionin
Artikelnummer. 15478449
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478449 100 mg 100mg
15488449 500 mg 500mg
15468449 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478449 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66902.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3211-76-5 | C5H11NO2Se | 196.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3211-76-5
Molekylær formel C5H11NO2Se
Molekylvægt (g/mol) 196.12
MDL nummer MFCD00037210
InChI nøgle RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-selenomethionine, l-+-selenomethionine, selenium-l-methionine, l-selenomethioninum, seleno-l-methionine, s-2-amino-4-methylselanyl butanoic acid, semet, s-2-amino-4-methylseleno butyric acid, unii-964mrk2pel, s-2-amino-4-methylseleno butanoic acid
PubChem CID 105024
ChEBI CHEBI:62621
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylselanylbutansyre
SMIL C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Seleno-L-methionine
Smeltepunkt 265°C
Farve Hvid
Lineær formel CH3SeCH2CH2CH(NH2)CO2H
FN nummer UN3283
Opløselighedsinformation Soluble in water
Mængde 100 mg
Formel vægt 196.11
Fysisk form Pulver