Få mere at vide
Seleno-D, L-ethionin, TRC
Artikelnummer. 30011848
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011848 10 mg
30008303 50 mg
30004862 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30011848 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS25000010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2578-27-0
Molekylær formel C6 H13 N O2 Se
Molekylvægt (g/mol) 210.13
IUPAC navn 2-amino-4-ethylselanylbutansyre
SMIL CC[Se]CCC(N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Seleno-D,L-ethionine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2Se/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)
Mængde 10 mg
Formel vægt 211.0112
Procent renhed >95%