Få mere at vide
Selensulfid, 97%
Artikelnummer. 11394779
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394779 250 g 250g
11304789 5 g 5g
11314789 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394779 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 068104.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7488-56-4 | S2Se | 143,09 g/mol
Selensulfid bruges som et svampedræbende middel til behandling af skæl, seborrheisk dermatitis, eborrhea og tinea versicolor. Det er den aktive komponent i shampoo som et svampedræbende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7488-56-4
Molekylær formel S2Se
Molekylvægt (g/mol) 143.09
MDL nummer MFCD00011227
InChI nøgle JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, lenium
PubChem CID 24087
IUPAC navn thione
SMIL S=[Se]=S
Tekniske data
Kogepunkt (nedbrydning)
Kemisk navn eller materiale Selenium sulfide
Smeltepunkt <100 °C
Farve Rød til brun
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 97%
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 143.09