Få mere at vide
Selenium sulfide, 94%
Artikelnummer. 11380208
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11380208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042943.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7488-56-4 | S2Se | 143.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7488-56-4
Molekylær formel S2Se
Molekylvægt (g/mol) 143.09
MDL nummer MFCD00011227
InChI nøgle JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, lenium
PubChem CID 24087
IUPAC navn thione
SMIL S=[Se]=S
Tekniske data
Kogepunkt (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Selenium sulfide
Smeltepunkt <100°C
Farve Rød til brun
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 94%
Opløselighedsinformation Insoluble in water,in dilute HCl
Formel vægt 143.09