Få mere at vide
Selen-standardopløsning, til AAS, 1 mg/ml Se i 10% HCl
Artikelnummer. 10695832 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10695832 100 ml 100ml
10072600 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10695832 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196281000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 7782-49-2 | Se | 78,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Selenium standard solution
Navn note 1 mg/ml Se i 10% HCl
Emballage Plastflaske
CAS 7782-49-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Tæthed 4.81
Fysisk form Løsning
Molekylær formel Se
Koncentration 995 til 1005 μg/ml Se i 10% HCl (20 °C)
MDL nummer MFCD00134090 MFCD00011224
Merck Index 14, 8431
Opløselighed Vandopløselig
InChI nøgle BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Se]
IUPAC navn selen
Molekylvægt (g/mol) 78.97
PubChem CID 6326970
Mængde 100 ml
ChEBI CHEBI:27568
Formel vægt 78.96
Grad AAS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Selenium standard solution, 1 mg/ml Se in 10% HCl
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.