Få mere at vide
Selenstandard: Se @ 10000 μg/ml i 5% HNO3
Artikelnummer. 30327750
Skift visning
Mængde:
100 ml
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30327750 250 ml 250ml
30313713 500 ml 500ml
30309969 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 30327750 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGTSEN250
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Selenium
CAS 7782-49-2
Analyt- eller komponentnavne Selenium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Se
Koncentration 10.000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Synonym elenium, elemental, Vandex;
InChI formel InChI=1 S/Se
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [Se]
Element Se
IUPAC navn Selen
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 78.96
Mængde 250 ml
Formel vægt 79.9165