Få mere at vide
Selenstandard: Se @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17979309
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17979309 250 ml
17937109 100 ml
17938309 50 ml
17957109 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17979309 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPSEN250
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Selenstandard: Se @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Selenium
CAS 7782-49-2
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Selenium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Se
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym elenium, elemental, Vandex
InChI formel InChI=1S/Se
SMIL [Se]
IUPAC navn Selen
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 78.96
Mængde 250 ml
Formel vægt 79,9165 g/mol