Få mere at vide
Selenstandard: Se @ 10 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17992916
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17992916 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17992916 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLSEN100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Selenstandard: Se @ 10 μg/ml i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Selenium
CAS 7782-49-2
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Selenium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Se
Koncentration 10 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym elenium, elemental, Vandex
InChI formel InChI=1S/Se
SMIL [Se]
IUPAC navn Selen
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 78.96
Mængde 100 ml
Formel vægt 79,9165 g/mol