Få mere at vide
Selen Standard, 1000 mg/L i 2 % HNO 3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16391246 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
30 mL
250 mL
Emballage:
Poly flaske
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
16391246 30 mL Triple-udvasket LDPE flaske -
10436762 250 mL Poly flaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16391246 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. PLSE22M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00 DKK
    295.11 DKK / 30ml
    Spare 21.89 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Se1000 μg/ml
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-49-2 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylær formel Se
Molekylvægt (g/mol) 78.97
MDL nummer MFCD00134090 MFCD00011224
InChI nøgle BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
IUPAC navn selen
SMIL [Se]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Selenium Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS min % 1.0, 5.0, 94.0
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 1.0, 5.0, 94.0
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certificeret referencemateriale
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Mængde 30 mL
Grad Forsikring
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLSE2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLSE2-3Y, -3X
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000 µg/mL Selenium
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, selenium