Få mere at vide
Selenskud, amorf, 2-6mm (0,08-0,2 tommer), Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11320769
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11320769 50 g 50g
11300769 250 g 250g
11310769 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11320769 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010603.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7782-49-2 | Se | 78,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-49-2
Molekylær formel Se
Molekylvægt (g/mol) 78.97
MDL nummer MFCD00134090 MFCD00011224
InChI nøgle BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
IUPAC navn selen
SMIL [Se]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Selenium
Fysisk form Shot
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99,999% (metalbasis)
Udseende Skudt
Tæthed 4,28 g/cm3