Få mere at vide
Selen, pulver, 99+%
Produktkod. 11400990
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde Förpackningsstorlek
11400990 50 g 50g
11410990 250 g 250g
11420990 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11400990 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12592.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.80 DKK
    307.65 DKK / 50g
    Spare 34.15 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kogepunkt 690 °C
Smeltepunkt 224 °C til 225 °C
Mængde 50 g
Procent renhed ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Selenium powder
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Selenium
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.