Få mere at vide
Selenium powder, -325 mesh, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 11390759
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11390759 50 g 50g
11370759 5 g 5g
11380759 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11390759 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010601.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-49-2
Molekylær formel Se
Molekylvægt (g/mol) 78.97
MDL nummer MFCD00134090 MFCD00011224
InChI nøgle BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
IUPAC navn selen
SMIL [Se]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Selenium
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.5% (Metals basis)
Lugt Odorless
Udseende Various colors powder