Få mere at vide
Selenium powder, -200 mesh, 99.999% (metals basis)
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Selenium |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99.999% (metals basis) |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3077 |
| Procent renhed | 99.999% |