Få mere at vide
Selenium powder, -200 mesh, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11363248
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11363248
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036208.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-49-2
Molekylær formel Se
Molekylvægt (g/mol) 78.97
MDL nummer MFCD00134090 MFCD00011224
InChI nøgle BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
IUPAC navn selen
SMIL [Se]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Selenium powder
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99.999% (metals basis)
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Procent renhed 99.999%