Få mere at vide
Selenium, plasma standard solution, Specpure™ Se 1000μg/mL
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Selenium |
| Navn note | plasma standard solution |
| Damptryk | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 50 mL |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Nitric acid: 5%, Selenium: 0.15%, Water: 94.9% |