Få mere at vide
Selen organometalliske standarder, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11915184 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11915184 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 11915184 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. ORGSE82Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    894.60 DKK
    641.18 DKK / 50g
    Spare 253.42 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Se1000 μg/g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Selenium Oil Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7782-49-2, 64742-65-0
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Fysisk form Væske
Molekylær formel Se
MDL nummer MFCD00134090 MFCD00011224
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
InChI nøgle BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL [Se]
IUPAC navn selen
Opløsningsmiddel eller Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 78.97
PubChem CID 6326970
Mængde 50 g
ChEBI CHEBI:27568
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug