Få mere at vide
Selen(IV)oxid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Selenium dioxide |
| CAS | 7446-08-4 |
| Mængde | 50 g |
| Molekylær formel | O2Se |
| Synonym | Selenium Dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/O2Se/c1-3-2 |
| SMIL | O=[Se]=O |
| IUPAC navn | Selendioxid |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.97 |
| Formel vægt | 111.9064 |