Få mere at vide
Selen(IV)oxid, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Description
I organiske reaktioner bruges selendioxid ofte som et oxidationsreagens, der anvendes til at udføre allyliske oxidationer, Riley oxidation, syntese af dioner osv. Det bruges til at give en rød farve til glas. Det finder anvendelse som en toner i fotografisk fremkaldelse og en aktiv ingrediens i nogle koldblånende opløsninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Selenium(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 340 °C til 350 °C (sublimation) |
| Fysisk form | Klump/Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3283 |
| Merck Index | 14,8434 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, benzen, ethanol og methanol. Sprangly opløseligt i acetone og eddikesyre. |
| Formel vægt | 110.96 |
| Show More |
Safety and Handling
- Selenium(IV) oxide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Selenium dioxide